Stampa…
1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940642-1G OR940642-5G
APOSOR940642-1GEA 105 EUR
APOSOR940642-1G APOSOR940642-5G
1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
1-(Trimethylacetyl)imidazole
Formula: C₈H₁₂N₂O
Peso molecolare: 152,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784427
CAS Number: 4195-19-1