5-Hydroxy-3-methylindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methyl-1H-indol-5-ol
OR940620-1G
OR940620-250MG
APOSOR940620-1GEA
299
EUR
APOSOR940620-1G
APOSOR940620-250MG
5-Hydroxy-3-methylindole 95%
5-Hydroxy-3-methylindole
Formula:
C₉H₉NO Peso molecolare: 147,174 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095210 CAS Number: 1125-40-2 |