Stampa…
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4,5-dimethylthiazole
OR940618-1G OR940618-5G
APOSOR940618-1GEA 273 EUR
APOSOR940618-1G APOSOR940618-5G
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Formula: C₅H₆ClNS
Peso molecolare: 147,626 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17249933
CAS Number: 56355-41-0