Stampa…
3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940572-1G OR940572-5G
APOSOR940572-1GEA 270 EUR
APOSOR940572-1G APOSOR940572-5G
3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol 95%
3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol
Formula: C₉H₂₁NO
Peso molecolare: 159,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085710
CAS Number: 39067-45-3