Stampa…
4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR940017-1G OR940017-250MG OR940017-5G
APOSOR940017-1GEA 104 EUR
APOSOR940017-1G APOSOR940017-250MG APOSOR940017-5G
4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,3-dichlorophenol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 178,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14455913
CAS Number: 39183-17-0