Stampa…
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydroisoquinoline-1,4-dione
OR940009-1G OR940009-250MG
APOSOR940009-1GEA 424 EUR
APOSOR940009-1G APOSOR940009-250MG
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione 95%
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13179340
CAS Number: 31053-30-2