2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939996-1G
OR939996-250MG
APOSOR939996-1GEA
174
EUR
APOSOR939996-1G
APOSOR939996-250MG
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid
Formula:
C₈H₇NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00661398 CAS Number: 24195-10-6 |