Stampa…
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939982-1G OR939982-250MG OR939982-500MG
APOSOR939982-1GEA 696 EUR
APOSOR939982-1G APOSOR939982-250MG APOSOR939982-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024285
CAS Number: 73713-69-6