Stampa…
3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939956-1G OR939956-5G
APOSOR939956-1GEA 0 EUR
APOSOR939956-1G APOSOR939956-5G
3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Carboxymethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₈O₄
Peso molecolare: 180,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15523567
CAS Number: 2084-13-1