4-Bromo-2-methylbutan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-2-methyl-2-butanol
OR939949-1G
OR939949-250MG
APOSOR939949-1GEA
141
EUR
APOSOR939949-1G
APOSOR939949-250MG
4-Bromo-2-methylbutan-2-ol 95%
4-Bromo-2-methylbutan-2-ol
Formula:
C₅H₁₁BrO Peso molecolare: 167,044 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20483824 CAS Number: 35979-69-2 |