Stampa…
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR939947-1G OR939947-250MG OR939947-5G
APOSOR939947-1GEA 844 EUR
APOSOR939947-1G APOSOR939947-250MG APOSOR939947-5G
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate
Formula: C₆H₈Cl₂O₃
Peso molecolare: 199,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129136
CAS Number: 6134-66-3