Stampa…
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939933-1G OR939933-5G
APOSOR939933-1GEA 102 EUR
APOSOR939933-1G APOSOR939933-5G
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione 95%
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Formula: C₈H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01617888
CAS Number: 58093-05-3