Stampa…
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939907-10G OR939907-1G OR939907-5G
APOSOR939907-10GEA 215 EUR
APOSOR939907-10G APOSOR939907-1G APOSOR939907-5G
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥98%
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formula: C₇H₄ClNOS
Peso molecolare: 185,631 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00796306
CAS Number: 39205-62-4