Stampa…
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939896-100MG OR939896-250MG OR939896-500MG
APOSOR939896-100MGEA 190 EUR
APOSOR939896-100MG APOSOR939896-250MG APOSOR939896-500MG
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate
Formula: C₆H₁₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03384670
CAS Number: 5602-94-8