Stampa…
3-Methoxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939882-1G OR939882-5G
APOSOR939882-1GEA 284 EUR
APOSOR939882-1G APOSOR939882-5G
3-Methoxycyclohexanecarboxylic acid 95%
3-Methoxycyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074991
CAS Number: 99799-10-7