Stampa…
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939839-100MG OR939839-1G OR939839-250MG OR939839-5G OR939839-10G
APOSOR939839-100MGEA 0 EUR
APOSOR939839-100MG APOSOR939839-1G APOSOR939839-250MG APOSOR939839-5G APOSOR939839-10G
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole
Formula: C₃H₄BrN₃
Peso molecolare: 161,988 g/mol
Punto di ebollizione: 161…162 °C
Punto di fusione: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23378485
CAS Number: 16681-67-7