Stampa…
2-Isopropylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939813-1G OR939813-250MG OR939813-5G
APOSOR939813-1GEA 256 EUR
APOSOR939813-1G APOSOR939813-250MG APOSOR939813-5G
2-Isopropylbenzaldehyde 95%
2-Isopropylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201222
CAS Number: 6502-22-3