Stampa…
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939797-10G OR939797-1G OR939797-5G
APOSOR939797-10GEA 481 EUR
APOSOR939797-10G APOSOR939797-1G APOSOR939797-5G
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂O₂S
Peso molecolare: 192,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701372
CAS Number: 97229-11-3