Stampa…
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939790-10G OR939790-25G OR939790-5G
APOSOR939790-10GEA 272 EUR
APOSOR939790-10G APOSOR939790-25G APOSOR939790-5G
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412454
CAS Number: 14161-84-3