Stampa…
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939696-1G OR939696-250MG
APOSOR939696-1GEA 199 EUR
APOSOR939696-1G APOSOR939696-250MG
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,566 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848763
CAS Number: 51786-11-9