Stampa…
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939642-1G OR939642-250MG
APOSOR939642-1GEA 771 EUR
APOSOR939642-1G APOSOR939642-250MG
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 178,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804518
CAS Number: 41959-45-9