5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939638-1G
OR939638-250MG
APOSOR939638-1GEA
1250
EUR
APOSOR939638-1G
APOSOR939638-250MG
5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
5-(Bromomethyl)isoxazole
Formula:
C₄H₄BrNO Peso molecolare: 161.985 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08669517 CAS Number: 69735-35-9 |