Stampa…
Dimethyl 2,2-dimethylmalonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939629-10G OR939629-1G OR939629-5G
APOSOR939629-10GEA 1010 EUR
APOSOR939629-10G APOSOR939629-1G APOSOR939629-5G
Dimethyl 2,2-dimethylmalonate 95%
Dimethyl 2,2-dimethylmalonate
Formula: C₇H₁₂O₄
Peso molecolare: 160,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833516
CAS Number: 6065-54-9