Stampa…
2',3'-Dimethylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone
OR939623-10G OR939623-1G OR939623-5G
APOSOR939623-10GEA 162 EUR
APOSOR939623-10G APOSOR939623-1G APOSOR939623-5G
2',3'-Dimethylacetophenone 95%
2',3'-Dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844735
CAS Number: 2142-71-4