Stampa…
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939596-25G OR939596-5G
APOSOR939596-25GEA 684 EUR
APOSOR939596-25G APOSOR939596-5G
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₆O₃
Peso molecolare: 172,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205586
CAS Number: 94160-25-5