O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(E)-O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine
OR939572-10G
OR939572-25G
APOSOR939572-10GEA
212
EUR
APOSOR939572-10G
APOSOR939572-25G
O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine 95%
O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine
Formula:
C₃H₆ClNO Peso molecolare: 107,539 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09951937 CAS Number: 87851-77-2 |