1-Acetyl-1-cyclopentene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(Cyclopent-1-en-1-yl)ethanone
OR939571-1G
OR939571-5G
APOSOR939571-1GEA
285
EUR
APOSOR939571-1G
APOSOR939571-5G
1-Acetyl-1-cyclopentene 95%
1-Acetyl-1-cyclopentene
Formula:
C₇H₁₀O Peso molecolare: 110,154 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00799464 CAS Number: 16112-10-0 |