Stampa…
5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Nitrofuran-2-yl)methanol
OR939570-1G OR939570-250MG
APOSOR939570-1GEA 37.7 EUR
APOSOR939570-1G APOSOR939570-250MG
5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
5-Nitrofurfuryl alcohol
Formula: C₅H₅NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272267
CAS Number: 2493-04-1