Stampa…
4-Methoxy-2,6-dimethylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939502-1G OR939502-250MG
APOSOR939502-1GEA 125 EUR
APOSOR939502-1G APOSOR939502-250MG
4-Methoxy-2,6-dimethylaniline 95%
4-Methoxy-2,6-dimethylaniline
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03792670
CAS Number: 34743-49-2