Stampa…
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939492-1G OR939492-5G
APOSOR939492-1GEA 82.9 EUR
APOSOR939492-1G APOSOR939492-5G
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192371
CAS Number: 6705-49-3