Stampa…
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939467-1G OR939467-250MG
APOSOR939467-1GEA 601 EUR
APOSOR939467-1G APOSOR939467-250MG
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
3-Methyl-3-phenylbutanal
Formula: C₁₁H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156879
CAS Number: 6325-41-3