Stampa…
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939452-1G OR939452-250MG
APOSOR939452-1GEA 65.8 EUR
APOSOR939452-1G APOSOR939452-250MG
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline
Formula: C₇H₇Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115065
CAS Number: 6480-66-6