Stampa…
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939437-1G OR939437-250MG
APOSOR939437-1GEA 109 EUR
APOSOR939437-1G APOSOR939437-250MG
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09031996
CAS Number: 13148-83-9