Stampa…
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939418-10G OR939418-1G OR939418-5G
APOSOR939418-10GEA 150 EUR
APOSOR939418-10G APOSOR939418-1G APOSOR939418-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08700760
CAS Number: 197079-26-8