Stampa…
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939412-10G OR939412-25G
APOSOR939412-10GEA 105 EUR
APOSOR939412-10G APOSOR939412-25G
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one 95%
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one
Formula: C₆H₈N₂OS
Peso molecolare: 156,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01022058
CAS Number: 6328-58-1