Stampa…
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939395-1G OR939395-250MG
APOSOR939395-1GEA 575 EUR
APOSOR939395-1G APOSOR939395-250MG
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689473
CAS Number: 16681-71-3