2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939327-1G
OR939327-250MG
APOSOR939327-1GEA
807
EUR
APOSOR939327-1G
APOSOR939327-250MG
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid
Formula:
C₈H₄ClNO₂ Peso molecolare: 181,576 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11036379 CAS Number: 89891-83-8 |