Stampa…
Boc-2-Cyclohexylglycine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid
OR939277-1G OR939277-25G OR939277-5G
APOSOR939277-1GEA 56.8 EUR
APOSOR939277-1G APOSOR939277-25G APOSOR939277-5G
Boc-2-Cyclohexylglycine 97%
Boc-2-Cyclohexylglycine
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
Peso molecolare: 257,326 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115511
CAS Number: 35264-05-2