Stampa…
4,4-Dimethyl-2-vinyloxazol-5(4h)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939274-1G OR939274-250MG
APOSOR939274-1GEA 684 EUR
APOSOR939274-1G APOSOR939274-250MG
4,4-Dimethyl-2-vinyloxazol-5(4h)-one 95%
4,4-Dimethyl-2-vinyloxazol-5(4h)-one
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085288
CAS Number: 29513-26-6