Stampa…
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR939273-25G OR939273-5G
APOSOR939273-25GEA 379 EUR
APOSOR939273-25G APOSOR939273-5G
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
Formula: C₁₀H₂₃IOSi
Peso molecolare: 314,279 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863695
CAS Number: 92511-12-1