Stampa…
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939226-1G OR939226-5G
APOSOR939226-1GEA 101 EUR
APOSOR939226-1G APOSOR939226-5G
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula: C₉H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114866
CAS Number: 22246-02-2