Stampa…
6-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939213-1G OR939213-250MG
APOSOR939213-1GEA 82.9 EUR
APOSOR939213-1G APOSOR939213-250MG
6-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
6-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formula: C₇H₄ClNOS
Peso molecolare: 185,631 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783782
CAS Number: 62266-81-3