Stampa…
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR939203-1G OR939203-250MG OR939203-5G
APOSOR939203-1GEA 58 EUR
APOSOR939203-1G APOSOR939203-250MG APOSOR939203-5G
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Formula: C₁₀H₂₀O₅
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00449653
CAS Number: 57267-03-5