3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-O-methylgallate, Methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxybenzoate
Formula:
C₉H₁₀O₅ Peso molecolare: 198.173 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00183269 CAS Number: 3934-86-9 |