Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
OR939187-1G OR939187-5G
APOSOR939187-1GEA 132 EUR
APOSOR939187-1G APOSOR939187-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130046
CAS Number: 2217-43-8