Stampa…
2,3-Dimethylsuccinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939184-1G OR939184-5G
APOSOR939184-1GEA 203 EUR
APOSOR939184-1G APOSOR939184-5G
2,3-Dimethylsuccinic acid 95%
2,3-Dimethylsuccinic acid
Formula: C₆H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002657
CAS Number: 13545-04-5