Stampa…
Ethenesulphonyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939136-1G OR939136-250MG
APOSOR939136-1GEA 243 EUR
APOSOR939136-1G APOSOR939136-250MG
Ethenesulphonyl chloride 96%
Ethenesulphonyl chloride
Formula: C₂H₃ClO₂S
Punto di ebollizione: 30…31 °C (1 mm Hg)
Densità: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19200056
CAS Number: 6608-47-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II