2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939113-1G
OR939113-5G
APOSOR939113-1GEA
261
EUR
APOSOR939113-1G
APOSOR939113-5G
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₈H₁₄O₂ Peso molecolare: 142.196 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074907 CAS Number: 56586-13-1 |