1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939103-1G
OR939103-250MG
APOSOR939103-1GEA
611
EUR
APOSOR939103-1G
APOSOR939103-250MG
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane 95%
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane
Formula:
C₅H₁₀Cl₂O₂ Peso molecolare: 173,038 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130264 CAS Number: 6626-57-9 |