Stampa…
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939102-1G OR939102-5G
APOSOR939102-1GEA 59.7 EUR
APOSOR939102-1G APOSOR939102-5G
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861881
CAS Number: 88920-24-5